Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación de tipo CX
Código de producto. 10778764
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
250 μl
500 μl
Diámetro interior (métrico):
1,03 mm
2,3 mm
3,26 mm
Modelo:
1725
1750
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro interior (métrico) Modelo unitSize
10778764 500 μl 3,26 mm 1750 cada uno
10668312 250 μl 2,3 mm 1725 cada uno
10665761 50 μl 1,03 mm 1750 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10778764 Brand Hamilton™ Brand No. 81262
This item is not returnable. View return policy
Las jeringas se han diseñado para encajar en o con diversos instrumentos, como MICROLAB™ 500 y MICROLAB 1000
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • Cheminert (CX): esta terminación es un conector -+-28 diseñado para encajar directamente en el instrumental. El modelo en X, es decir, el tope del émbolo de esta jeringa está diseñado para limitar el desgaste y las roturas en la punta del émbolo.
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,128 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 3,26 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Para utilizar con (aplicación) Para volúmenes de dispensación de 100 μl a 100 l
Incluye Tope del émbolo para instrumental
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 700 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1750
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 500 μl
Tipo de conexión ChemSeal