Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación C
Código de producto. 10500513
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 μl
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Diámetro exterior (métrico):
7,75 mm
9,02 mm
9,6 mm
13,5 mm
17,7 mm
Modelo:
1001
1002
1005
1010
1750
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (métrico) Modelo unitSize
10500513 10 mL 17,7 mm 1010 cada uno
10027701 5 mL 13,5 mm 1005 cada uno
10739882 1 mL 9,02 mm 1001 cada uno
15740548 500 μl 7,75 mm 1750 -
10172032 2,5 ml 9,6 mm 1002 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10500513 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 81660
Las jeringas se han diseñado para encajar en o con diversos instrumentos, como MICROLAB™ 500 y MICROLAB 1000
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • Cheminert (C): esta terminación es un conector -+-28 diseñado para encajar directamente en el instrumental. El modelo en X, es decir, el tope del émbolo de esta jeringa está diseñado para limitar el desgaste y las roturas en la punta del émbolo.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,574 in
Diámetro exterior (imperial) 0,695 in
Diámetro interior (métrico) 14,6 mm
Diámetro exterior (métrico) 17,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Para volúmenes de dispensación de 100 μl a 100 l
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1010
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 mL
Tipo de conexión ChemSeal