Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1000: Jeringas Luer Lock, terminación de tipo TLL (sin brida)
Código de producto. 10709154
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10709154 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10709154
Marca: Hamilton™ 82521
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales
  • El modelo TLL se usa con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales
  • La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta la conexión a las agujas
  • Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto en el caso de las jeringas de 25 ml y más: la esterilización en autoclave de forma continuada acortará su vida útil
  • Los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material PTFE (punta), Punta de PTFE (émbolo)
Diámetro interior (imperial) 0,9 in
Diámetro exterior (imperial) 1,07 in
Diámetro interior (métrico) 23 mm
Diámetro exterior (métrico) 27,1 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 29,99 bar (100 psi)
Temperatura máx. (imperial) 176 °F
Temperatura máxima 80 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1025
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo de conexión Luer Lock