Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1000: Jeringas Luer Lock, terminación de tipo TLL
Description
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales
- El modelo TLL se usa con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales
- La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta la conexión a las agujas
- Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto en el caso de las jeringas de 25 ml y más: la esterilización en autoclave de forma continuada acortará su vida útil
- Los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
Specifications
Specifications
| Material | PTFE (punta), Punta de PTFE (émbolo) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,41 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,53 in |
| Diámetro interior (métrico) | 10,3 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 13,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 200 psi |
| Modelo | 1005 |
| Número de punta de aguja | No se incluye la aguja |
| Show More |