Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1000: Jeringas Luer Lock, terminación de tipo TLL
Código de producto. 10235672
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Modelo:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Tipo de conexión:
Luer Lock
Luer Lock con ranuras
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Tipo de conexión unitSize
10235672 25 ml 1025 Luer Lock con ranuras cada uno
10611353 50 ml 1050 Luer Lock con ranuras cada uno
10040092 100 ml 1100 Luer Lock cada uno
10772361 1 ml 1001 Luer Lock cada uno
10120031 2,5 ml 1002 Luer Lock cada uno
10500052 5 ml 1005 Luer Lock 1 PCS
10683921 10 mL 1010 Luer Lock 1 PCS
10374902 1 ml 1001 Luer Lock con ranuras cada uno
10531213 2,5 ml 1002 Luer Lock con ranuras cada uno
10757484 5 ml 1005 Luer Lock con ranuras cada uno
10334812 10 ml 1010 Luer Lock con ranuras cada uno
10495762 25 ml 1025 Luer Lock cada uno
10674301 50 ml 1050 Luer Lock cada uno
13 options
Código de producto. 10235672
Marca: Hamilton™ 82527
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales
  • El modelo TLL se usa con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales
  • La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta la conexión a las agujas
  • Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto en el caso de las jeringas de 25 ml y más: la esterilización en autoclave de forma continuada acortará su vida útil
  • Los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
Especificaciones
Material PTFE (punta), Punta de PTFE (émbolo)
Diámetro interior (imperial) 0,9 in
Diámetro exterior (imperial) 1,07 in
Diámetro interior (métrico) 23 mm
Diámetro exterior (métrico) 27,1 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 29,99 bar (100 psi)
Modelo 1025
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo de conexión Luer Lock con ranuras