Learn More
Hamilton™ Jeringas para GC de purga y trampa Gastight™ serie 1000
Código de producto. 11560162
Change view
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Presión máxima:
200 psi
29,99 bar (100 psi)
Modelo:
1005
1025
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Esterilizables en autoclave Presión máxima Modelo unitSize
11560162 Esterilizable en autoclave 200 psi 1005 cada uno
11563424 No esterilizable en autoclave 29,99 bar (100 psi) 1025 cada uno
2 options
Código de producto. 11560162
Marca: Hamilton™ 81570
Diseñadas para el análisis de muestras de agua potable de acuerdo con técnicas EPA de concentración de purga y trampa
Jeringas Gastight con una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases. Disponible en volumen de 5 o 25 ml.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,406 in
Diámetro exterior (imperial) 0,53 in
Diámetro interior (métrico) 10,3 mm
Diámetro exterior (métrico) 13,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para el análisis de muestras de agua potable de acuerdo con técnicas EPA de concentración de purga y trampa
Incluye Válvula de cierre fácil de usar
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1005
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 5 mL
Estilo de punta de aguja RN grande o LT
Tipo de conexión Punta Luer, extraíble