Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274740 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
114 x 114 cm (45 x 45 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
137 x 228 cm (54 x 90 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 250
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30274740 137 x 182 cm (54 x 72 in) paquete de 50
30274671 60 x 60 cm (24 x 24 in) paquete de 250
30274780 76 x 76 cm (30 x 30 in) paquete de 250
30274700 91 x 91 cm (36 x 36 in) paquete de 150
30274696 114 x 114 cm (45 x 45 in) paquete de 100
30274675 121 x 121 cm (48 x 48 in) paquete de 50
30274688 137 x 137 cm (54 x 54 in) paquete de 50
30274751 137 x 228 cm (54 x 90 in) paquete de 50
8 options
Código de producto. 30274740
Marca: O&M 68172
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Meets NFPA Class 1
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
Material SMS Fabric (H500)
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 137 x 182 cm (54 x 72 in)
Longitud (imperial) 54 in
Longitud (métrico) 137 cm
Anchura (imperial) 72 in.
Anchura (métrico) 182 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap