Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H400)
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7232483 Tienda Halyard Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 101 cm (40 x 40 in)
114 x 114 cm (45 x 45 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
45 x 45 cm (18 x 18 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 600
Código de producto. 30274693
Marca: O&M 68218
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Meets NFPA Class 1
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Most basin sets, instrument sets, procedure trays, large linen packs, and drills (9 to 13 lb.)
Material SMS Fabric (H400)
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 45 x 45 cm (18 x 18 in)
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 45 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap