Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H200)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274773 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 101 cm (40 x 40 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
45 x 45 cm (18 x 18 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 300
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30274773 45 x 45 cm (18 x 18 in) paquete de 1000
30274723 60 x 60 cm (24 x 24 in) paquete de 500
30274690 76 x 76 cm (30 x 30 in) paquete de 300
30274707 91 x 91 cm (36 x 36 in) paquete de 300
30274658 101 x 101 cm (40 x 40 in) paquete de 250
30274670 121 x 121 cm (48 x 48 in) paquete de 100
30274659 137 x 137 cm (54 x 54 in) paquete de 100
30274754 137 x 182 cm (54 x 72 in) paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30274773 Proveedor O&M N.º de proveedor 68018
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Meets NFPA Class 1
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.)
Material SMS Fabric (H200)
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 45 x 45 cm (18 x 18 in)
Longitud (imperial) 18 in
Anchura (imperial) 18 in
Tipo de producto Sterilization Wrap
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (métrico) 45 cm