Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H100)
Tienda Halyard Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 101 cm (40 x 40 in)
114 x 114 cm (45 x 45 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
38 x 38 cm (15 x 15 in)
46 x 46 cm (18 x 18 in)
50 x 50 cm (20 x 20 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 300
paquete de 500
Descripción
- Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
- POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
- Pre-vacuum steam sterilant penetration
- Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
- Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
- Instructions for Use that meet FDA guidelines
- Class 1 flammability rating
- Low linting
- Made in the USA
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Meets NFPA Class 1 |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) |
| Material | SMS Fabric (H100) |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 101 x 101 cm (40 x 40 in) |
| Longitud (imperial) | 40 in |
| Longitud (métrico) | 101 cm |
| Mostrar más |