Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H100)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274652 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 101 cm (40 x 40 in)
114 x 114 cm (45 x 45 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
38 x 38 cm (15 x 15 in)
46 x 46 cm (18 x 18 in)
50 x 50 cm (20 x 20 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 300
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30274652 121 x 121 cm (48 x 48 in) paquete de 250
30274665 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in) paquete de 1000
30274764 38 x 38 cm (15 x 15 in) paquete de 1000
30274712 46 x 46 cm (18 x 18 in) paquete de 1000
30274679 50 x 50 cm (20 x 20 in) paquete de 1000
30274662 60 x 60 cm (24 x 24 in) paquete de 500
30274762 76 x 76 cm (30 x 30 in) paquete de 300
30274742 91 x 91 cm (36 x 36 in) paquete de 300
30274689 101 x 101 cm (40 x 40 in) paquete de 250
30274667 114 x 114 cm (45 x 45 in) paquete de 250
30274772 137 x 137 cm (54 x 54 in) paquete de 100
30274708 137 x 182 cm (54 x 72 in) paquete de 100
12 options
Código de producto. 30274652
Marca: O&M 10748
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Meets NFPA Class 1
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.)
Material SMS Fabric (H100)
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 121 x 121 cm (48 x 48 in)
Longitud (imperial) 48 in
Longitud (métrico) 121 cm
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (métrico) 121 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap