Descripción
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Meets NFPA Class 1 |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) |
| Material | SMS Fabric (H500) |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 45 x 45 cm (18 x 18 in) |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 45 cm |
| Mostrar más |