Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H400)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274660 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 101 cm (40 x 40 in)
114 x 114 cm (45 x 45 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30274660 101 x 101 cm (40 x 40 in) paquete de 72
30274673 60 x 60 cm (24 x 24 in) paquete de 120
30274774 91 x 91 cm (36 x 36 in) paquete de 72
30274697 114 x 114 cm (45 x 45 in) paquete de 48
30274721 121 x 121 cm (48 x 48 in) paquete de 48
30274733 137 x 137 cm (54 x 54 in) paquete de 48
30274735 137 x 182 cm (54 x 72 in) paquete de 24
7 options
Código de producto. 30274660
Marca: O&M 34184
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Meets NFPA Class 1
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Most basin sets, instrument sets, procedure trays, large linen packs, and drills (9 to 13 lb.)
Material SMS Fabric (H400)
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 101 x 101 cm (40 x 40 in)
Longitud (imperial) 40 in
Longitud (métrico) 101 cm
Anchura (imperial) 40 in
Anchura (métrico) 101 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap