Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H300)
Tienda Halyard Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 101 cm (40 x 40 in)
114 x 114 cm (45 x 45 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 240
paquete de 48
paquete de 96
Descripción
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Meets NFPA Class 1 |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.) |
| Material | SMS Fabric (H300) |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 60 x 60 cm (24 x 24 in) |
| Longitud (imperial) | 24 in |
| Longitud (métrico) | 60 cm |
| Mostrar más |