Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H200)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274681 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 101 cm (40 x 40 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
45 x 45 cm (18 x 18 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 144
paquete de 240
paquete de 48
paquete de 480
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30274681 60 x 60 cm (24 x 24 in) paquete de 240
30274672 30 x 30 cm (12 x 12 in) paquete de 480
30274775 45 x 45 cm (18 x 18 in) paquete de 480
30274744 76 x 76 cm (30 x 30 in) paquete de 144
30274674 91 x 91 cm (36 x 36 in) paquete de 144
30274702 101 x 101 cm (40 x 40 in) paquete de 120
30274730 121 x 121 cm (48 x 48 in) paquete de 48
30274687 137 x 137 cm (54 x 54 in) paquete de 48
30274781 137 x 182 cm (54 x 72 in) paquete de 48
9 options
Código de producto. 30274681
Marca: O&M 34174
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Meets NFPA Class 1
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.)
Material SMS Fabric (H200)
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 60 x 60 cm (24 x 24 in)
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 60 cm
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 60 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap