Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H100)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274684 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 101 cm (40 x 40 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
45 x 45 cm (18 x 18 in)
50 x 50 cm (20 x 20 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 144
paquete de 240
paquete de 480
paquete de 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30274684 45 x 45 cm (18 x 18 in) paquete de 480
30274746 50 x 50 cm (20 x 20 in) paquete de 480
30274750 60 x 60 cm (24 x 24 in) paquete de 240
30274691 76 x 76 cm (30 x 30 in) paquete de 144
30274677 91 x 91 cm (36 x 36 in) paquete de 144
30274755 101 x 101 cm (40 x 40 in) paquete de 120
30274715 121 x 121 cm (48 x 48 in) paquete de 120
30274678 137 x 137 cm (54 x 54 in) paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30274684 Proveedor O&M N.º de proveedor 34156
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Meets NFPA Class 1
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.)
Material SMS Fabric (H100)
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 45 x 45 cm (18 x 18 in)
Longitud (imperial) 18 in
Anchura (imperial) 18 in
Tipo de producto Sterilization Wrap
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (métrico) 45 cm