Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel inhibidor de proteasas Halt™, sin EDTA (100X)
Inhiba la degradación proteolítica durante la lisis celular y la extracción de proteínas con estas soluciones madre concentradas de inhibidores de proteasas listas para su uso.
125.00€ - 524.00€
Especificaciones
Descripción | Cóctel inhibidor de proteasa Halt, sin EDTA |
---|---|
Tipo de producto | Cóctel inhibidor |
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C |
Formulario | Mediciones |
Línea de productos | Halt™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10444414
|
Thermo Scientific™
78425 |
Cóctel inhibidor de proteasa Halt, sin EDTA | 24 × 100 μl |
234.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11804111
|
Thermo Scientific™
78437 |
Cóctel inhibidor de proteasa Halt, sin EDTA | 5 ml |
371.00€
5 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11824111
|
Thermo Scientific™
78439 |
Cóctel inhibidor de proteasa Halt, sin EDTA | 10 ml |
524.00€
10 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10320015
|
Thermo Scientific™
87785 |
Cóctel inhibidor de proteasa Halt, sin EDTA | 1 ml |
125.00€
1 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Los cócteles inhibidores de proteasas Thermo Scientific™ Halt son soluciones madre concentradas listas para su uso de inhibidores de proteasas que se añaden a las muestras para evitar la degradación proteolítica durante los procedimientos de lisis celular y extracción de proteínas.
Los cócteles de inhibidores de proteasas Halt son soluciones 100X que contienen concentraciones optimizadas de seis inhibidores de proteasas de amplio espectro estabilizados en dimetilsulfóxido (DMSO) de alta calidad. Los cócteles inhiben eficazmente serina proteasas, cisteína proteasas, ácido aspártico proteasas y aminopeptidasas, que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. La identidad y concentración de cada componente es completamente pública, por lo que no existen incertidumbres acerca de las variables y su compatibilidad con los experimentos. Las fórmulas normales y sin EDTA ofrecen la inhibición de metaloproteasas y la compatibilidad con la electroforesis 2D, respectivamente. Los cócteles líquidos concentrados y estables son fáciles de usar y los envases de distintos tamaños hacen que los cócteles de inhibidores de proteasas Halt sean excepcionalmente cómodos para usos a pequeña o gran escala.Características destacadas:
Mejores que las pastillas: el formato líquido 100X estable en refrigerador es más eficaz y sencillo de usar que los inhibidores individuales u otros formatos; solo tiene que pipetear exactamente la cantidad que necesita
Ingredientes no exclusivos: la formulación completamente pública contiene AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A en DMSO
Envase en varios tamaños – elija entre varios tamaños de envase, incluidos microtubos de uso único que mantienen frescos los inhibidores de proteasa y reducen el riesgo de contaminación de reactivos
Dos conocidas formulaciones – una formulación normal con un vial independiente de solución EDTA para la inhibición opcional de metaloproteasas; una formulación sin EDTA que garantiza la compatibilidad con el electroisoenfoque
Compatible con tampones de lisis – utilícelo con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce™ o con prácticamente cualquier reactivo de lisis basado en detergente casero o comercial
Incluye:
Los cócteles inhibidores de proteasa con EDTA incluyen una solución de 0,5 M de EDTA separada.
Spécification
Cóctel inhibidor de proteasa Halt, sin EDTA | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C | |
Halt™ | |
Inhibidor de proteasa |
Cóctel inhibidor | |
Mediciones | |
Tampón de lisis | |
Inhibidor de proteasa |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.