missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Halofuginone hydrobromide, MedChemExpress

Código de producto. p-200101250
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483926

Marca: Medchem Express HYN1584A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Halofuginone (RU-19110) hydrobromid, a Febrifugine derivative, is a competitive prolyl-tRNA synthetase inhibitor with a Ki of 18.3 nM.

Halofuginone hydrobromid is a specific inhibitor of type-I collagen synthesis and attenuates osteoarthritis (OA) by inhibition of TGF-β activity. Halofuginone hydrobromid is also a potent pulmonary vasodilator by activating Kv channels and blocking voltage-gated, receptor-operated and store-operated Ca2+ channels. Halofuginone hydrobromid has anti-malaria, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-fibrosis effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Halofuginone hydrobromide
Forma física Solid
CAS 64924-67-0
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18Br2ClN3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo RU-19110 hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (100.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.6 mg/mL (5.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC(C[C@@H]2NCCC[C@H]2O)=O)C=NC3=C1C=C(Cl)C(Br)=C3.Br
Peso molecular (g/mol) 495.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.59
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado