missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Halobetasol (propionate), MedChemExpress

Código de producto. 16438638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16438638 10 mg 10 miligramos
16494497 50 mg 50 miligramos
16458476 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438638

Marca: Medchem Express HYB0878

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Halobetasol propionate is a synthetic corticosteroid for topical dermatological use; exhibits anti-inflammatory, antipruritic, and vasoconstrictive properties.

Halobetasol propionate is a synthetic corticosteroid for topical dermatological use

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Halobetasol (propionate)
CAS 66852-54-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31ClF2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo BMY-30056 CGP-14458 Ulobetasol propionate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (206.20 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C(CCl)=O)(OC(CC)=O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 484.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.96
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.