Learn More
Sonics & Materials Sondas de extensor de media onda
Descripción
- Se enrosca en las sondas con extremo roscado con el mismo diámetro en lugar de la punta reemplazable
- Fabricado en aleación de titanio, Ti-6Al-4V
- Utilice un extensor sólido, no uno con punta reemplazable, al procesar muestras que contengan disolventes orgánicos o líquidos de baja tensión superficial
- Disponible bajo pedido especial con extremos roscados para aceptar puntas reemplazables
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Extensor con punta reemplazable |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,5 pulg |
| Diámetro de la punta (métrico) | 13 mm |
| Material | Aleación de titanio |
| Para utilizar con (equipo) | Sonda con extremo roscado |