Learn More
Porcelaines Avignon™ Cápsula de porcelana Haldenwanger™
Description
- Fondo plano
- Crisol de porcelana
- Blanco
- Paredes rectas
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 90 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Cápsula de evaporación |
| Altura (métrico) | 42 mm |
| Diámetro (métrico) | 70 mm |