Learn More
Porcelaines Avignon™ Cápsula de porcelana Haldenwanger™
Código de producto. 11788433
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
22 ml
52 ml
75 ml
90 ml
100 ml
150 ml
200 ml
600 ml
Tipo:
Cápsula con boquilla de vertido
Cápsula de evaporación
Tamaño de la unidad:
3 PCS
6 PCS
paquete de 3
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo unitSize
11788433 52 ml Cápsula de evaporación 6 PCS
11768433 20 ml Cápsula con boquilla de vertido paquete de 6
11798433 22 ml Cápsula de evaporación paquete de 6
11788443 90 ml Cápsula de evaporación paquete de 6
11778443 75 ml Cápsula de evaporación paquete de 6
11738433 100 ml Cápsula de evaporación 6 PCS
11758433 150 ml Cápsula de evaporación paquete de 6
11788413 200 ml Cápsula de evaporación 3 PCS
11798413 600 ml Cápsula de evaporación paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11788433 Proveedor Porcelaines Avignon™ N.º de proveedor 10804
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice este tipo de cápsula de porcelana con base plana con boquilla de Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ en laboratorios que abarcan desde instituciones educativas hasta plantas de desarrollo científico e investigación industrial.
  • Fondo plano
  • Crisol de porcelana
  • Blanco
  • Paredes rectas
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 52 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Cápsula de evaporación
Altura (métrico) 24 mm
Diámetro (métrico) 70 mm