Learn More
Porcelaines Avignon™ Cápsula de porcelana Haldenwanger™
Descripción
- Fondo plano
- Crisol de porcelana
- Blanco
- Paredes rectas
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 75 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Cápsula de evaporación |
| Altura (métrico) | 16 mm |
| Diámetro (métrico) | 84 mm |