Learn More
Porcelaines Avignon™ Cápsula de porcelana Haldenwanger™
Descripción
- Fondo plano
- Crisol de porcelana
- Blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Porcelana |
| Tipo | Cápsula con boquilla de vertido |
| Altura (métrico) | 55 mm |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |