missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HAI-2/SPINT2 Antibody (1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30150096 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30150096

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP290373CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HAI-2/SPINT2 Monoclonal antibody specifically detects HAI-2/SPINT2 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HAI-2/SPINT2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen HAI-2DIAR3, HAI2FLJ45571, Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 2, KOP, kunitz-type protease inhibitor 2, PB, Placental bikunin, serine peptidase inhibitor, Kunitz type, 2, serine protease inhibitor, Kunitz type, 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse HAI-2/SPINT2 extracellular domain (Accession#: NP_001076017.1; Met 1-Lys 140).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10653
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.