Learn More
Alambre de hafnio, 0,5 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica sin Zr), Zr 3 % nominal, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hafnium wire |
| Nombre de nota | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
| Cantidad | 25 cm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈2.6g/m |
| Formulario | Alambre, ≈2,6g/m |
| Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |