Learn More
Telururo de hafnio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373618 1 g 1 g
11383618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11373618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039223.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 39082-23-0 | HfTe2 | 433.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39082-23-0
Fórmula molecular HfTe2
Peso molecular (g/mol) 433.69
Número MDL MFCD00049947
Clave InChI BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium telluride, ditellanylidenehafnium
PubChem CID 90471877
Nombre IUPAC bis(telanilideno)hafnio
SMILES [Te]=[Hf]=[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium telluride
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.69
Porcentaje de pureza 99.5%