Learn More
Siliciuro de hafnio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11377407 10 g 10 g
11387407 2 g 2 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11377407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012564.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
They have been used as ohmic contacts, Schottky barrier contacts, gate electrodes, local interconnects, and diffusion barriers. FeSi2 has become the remarkable source as high temperature thermoelectric material. It is also used as a powder in ceramic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12401-56-8
Fórmula molecular HfSi2
Peso molecular (g/mol) 234.66
Número MDL MFCD00167026
Clave InChI TWRSDLOICOIGRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium silicide
PubChem CID 11230071
Nombre IUPAC hafnio;silicio
SMILES [Si].[Si].[Hf]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium silicide
Punto de fusión 1680°C
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Información de solubilidad it is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.66