Learn More
Objetivo de pulverización de óxido de hafnio(IV), 101,4 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,95 % (base metálica sin Zr)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hafnium (IV) oxide sputtering target |
| Nombre de nota | 101.4mm (4.0 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) thick |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin Zr) |
| Fórmula molecular | HfO2 |
| Número MDL | MFCD00003565 |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |
| Olor | Odorless |