missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aducto de isopropano de isopropóxido de hafnio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2171-99-5 | C12H32HfO4 | 418.874 g/mol

145.00€ - 529.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 2171-99-5
Fórmula molecular C12H32HfO4
Peso molecular (g/mol) 418.874
Número MDL MFCD00070460
Clave InChI HMKGKDSPHSNMTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propan-2-ol-hafnium 4/1, 2-propanol, hafnium 4+ salt 9ci
PubChem CID 74764872
Nombre IUPAC hafnio; propan-2-ol
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Hf]
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15448907
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52288.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15429715
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52288.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción

Descripción

Hafnium(IV) isopropoxide isopropanol adduct is used as organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El aducto de isopropano de isopropóxido de hafnio(IV) se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.

Solubilidad
Reacciona con el agua.

Notas
sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Declaración de GHS H
H228-H315-H319-H335
Sólido inflamable.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.

P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c

H228-H315-H319-H335.

missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SALES METÁLICAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS, INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Aducto de isopropano de isopropóxido de hafnio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado