missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aducto de isopropano de isopropóxido de hafnio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15429715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15429715 100 g 100 g
15448907 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Código de producto. 15429715

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52288.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

CAS: 2171-99-5 | C12H32HfO4 | 418.874 g/mol

Hafnium(IV) isopropoxide isopropanol adduct is used as organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El aducto de isopropano de isopropóxido de hafnio(IV) se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.

Solubilidad
Reacciona con el agua.

Notas
sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2171-99-5
Fórmula molecular C12H32HfO4
Peso molecular (g/mol) 418.874
Número MDL MFCD00070460
Clave InChI HMKGKDSPHSNMTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propan-2-ol-hafnium 4/1, 2-propanol, hafnium 4+ salt 9ci
PubChem CID 74764872
Nombre IUPAC hafnio; propan-2-ol
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Hf]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Hafnium(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Fórmula lineal Hf(OOCH(CH3)2)4·HOCH(CH3)2
Cantidad 100 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.94
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.