Learn More
Carburo de hafnio, polvo gris, 99,5 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781925
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
11307417 1 g 1 g
11317417 10 g 10 g
11397407 50 g 50 g
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11307417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012567.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-85-1
Fórmula molecular CHf
Peso molecular (g/mol) 190.50
Número MDL MFCD00016126
Clave InChI NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC methanidylidynehafniumylium
SMILES [C-]#[Hf+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium carbide
Punto de fusión 3890°C
Color Gris
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis excluding Zr)
Información de solubilidad it is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.54
Olor Odorless
Densidad 12.2