Learn More
Thermo Scientific™ Medio de prueba de Haemophilus (HTM)
Descripción
Realice pruebas de susceptibilidad sin esfuerzo de la Haemophilus influenza con este medio listo para su uso.
Realice pruebas de susceptibilidad sin esfuerzo de Haemophilus influenza con el medio de prueba de Haemophilus (HTM) Thermo Scientific™ Oxoid™ listo para su uso. El medio forma parte de los métodos recomendados del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)1. Desarrollado a partir del agar chocolate Mueller-Hinton, se ha descubierto que el medio es un medio altamente reproducible para las pruebas de susceptibilidad de Haemophilus2, 3. La transparencia del medio permite leer fácilmente las zonas de inhibición a través del fondo de la placa.
Utilice el medio de prueba de Haemophilus (HTM) para las pruebas de susceptibilidad de Haemophilus influenzae y Haemophilus parainfluenzae.
- De conformidad con las normas CLSI
- Genera resultados muy reproducibles.
- Medio transparente para facilitar la lectura de las zonas de inhibición.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo arena |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 12 °C |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 20g ± 5% |
| Cantidad | 10/paq. |