Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes HAEMAFLEX ™ 12/16
Código de producto. p-6545038 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Rotor basculante HAEMAFlex 12
Rotor basculante HAEMAFlex 16
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
15620937 Rotor basculante HAEMAFlex 12 cada uno
15883218 Rotor basculante HAEMAFlex 16 cada uno
2 options
Código de producto. 15620937
Marca: Thermo Scientific™ 75003862
Maximice el total de bolsas de sangre por centrifugación con la exclusiva capacidad de 16 bolsas de sangre de 500 ml de los rotores Thermo Scientific HAEMAFlex 12/16 para las nuevas centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific.
Para necesidades de procesamiento de sangre altas, dispone del rotor basculante Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 que ofrece una capacidad de 12 bolsas de 500 ml; o bien, amplíe la capacidad de su centrífuga a 16 bolsas de sangre de 500 ml con el rotor Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 y las mismas opciones de cestillo.
Los rotores HAEMFlex 12 y 16 se pueden equipar con adaptadores para hacer girar los tubos de extracción de sangre más comunes, tubos cónicos y placas, utilizando cestillos ovalados (750003964).
Procesamiento de muestras de alto rendimiento con la flexibilidad de satisfacer sus necesidades actuales y futuras con 12 ó 16 bolsas de sangre de 500ml (12 ó 16 de 1000 ml), disponibles con las mismas opciones de cestillo.
Estos rotores con protección contra viento incorporan la tecnología Thermo Scientific™ Eco-Spin™, que proporciona un ahorro de energía de hasta un 60 %, basado en una evaluación de ingeniería de diseños con protección contra viento y sin protección contra viento del mismo cuerpo del rotor.
Compatible con las funciones Auto-Lid™ y Auto-ID™ de Thermo Scientific™, lo que permite la apertura, el almacenamiento y la identificación instantáneas de la tapa del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras.
También están disponibles cestillos de rotor con recubrimiento de níquel Thermo Scientific™ Dura-Coat™, que proporcionan protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas que, de lo contrario, podrían debilitar la integridad estructural de un cestillo de rotor metálico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante HAEMAFlex 12
Material Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno
Tipo Rotor basculante
Capacidad Bolsas de sangre de 12 x 500 ml (12 x 1000 ml), tubos de sangre de 312 x 5/7 ml (se necesitan cestillos ovalados 75003964)
RCF máx. 7.187 x g
Vel. máx 4.700 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Cryofuge 8 y 16 y Sorvall BP 8 y 16