Learn More
Hecht Karl™ Haemacytometer Coverslips
Click to view available options
Anchura (métrico):
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 22 mm |
| Anchura (métrico) | 22 mm |
| Grosor (métrico) | 0.4 mm |
| Dimensiones (L x An) | 22 x 22 mm |