Learn More
HADHA Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3E9B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HADHA |
|---|---|
| Clon | 3E9B1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16887285
|
Proteintech
60250-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16877285
|
Proteintech
60250-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes the alpha subunit of the mitochondrial trifunctional protein, which catalyzes the last three steps of mitochondrial beta-oxidation of long chain fatty acids. The mitochondrial membrane-bound heterocomplex is composed of four alpha and four beta subunits, with the alpha subunit catalyzing the 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase and enoyl-CoA hydratase activities. Mutations in this gene result in trifunctional protein deficiency or LCHAD deficiency. The genes of the alpha and beta subunits of the mitochondrial trifunctional protein are located adjacent to each other in the human genome in a head-to-head orientation.Especificaciones
| HADHA | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 78 kDa gastrin binding protein, ECHA, HADH, HADHA, LCHAD, MTPA, TP ALPHA | |
| Hadha | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 3E9B1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse | |
| P40939, Q8BMS1 | |
| 3030, 97212 | |
| HADHA Fusion Protein Ag1211 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HADHA |