missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HADHA Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3E9B1, Proteintech

Código de producto. 16877285 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16877285 150 μL 150 microlitros
16887285 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16877285

Marca: Proteintech 602501IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes the alpha subunit of the mitochondrial trifunctional protein, which catalyzes the last three steps of mitochondrial beta-oxidation of long chain fatty acids. The mitochondrial membrane-bound heterocomplex is composed of four alpha and four beta subunits, with the alpha subunit catalyzing the 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase and enoyl-CoA hydratase activities. Mutations in this gene result in trifunctional protein deficiency or LCHAD deficiency. The genes of the alpha and beta subunits of the mitochondrial trifunctional protein are located adjacent to each other in the human genome in a head-to-head orientation.

Especificaciones

Antígeno HADHA
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3E9B1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HADHA
N.º de referencia del gen P40939, Q8BMS1
Alias de gen 78 kDa gastrin binding protein, ECHA, HADH, HADHA, LCHAD, MTPA, TP ALPHA
Símbolos de los genes Hadha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HADHA Fusion Protein Ag1211
Método de purificación Protein G
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3030, 97212
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.