Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
Código de producto. 17928961
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
5 L
8 L
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17928961 3 L Blanco cada uno
17928821 3 L Azul cada uno
17988401 3 L Verde cada uno
17908601 3 L Rojo cada uno
17948711 3 L Amarillo cada uno
17908641 5 L Blanco cada uno
17968541 8 L Azul cada uno
17908971 8 L Verde cada uno
17908481 8 L Amarillo cada uno
17918421 8 L Blanco cada uno
10 options
Código de producto. 17928961
Marca: Gilac™ G155221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
HACCP Flat Tray can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
  • Flat trays.
  • Large and customisable range.
  • 5 colors.
  • 5 volumes.
  • Can be used in a wide range of temperatures.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Can be used as a:
    • defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
    • preparation container for products that drip.
    • ingredients tray.
    • container for preserving comparison samples.
    • Fermenting and decanting containers.
  • Nesting and stacking with lid.
  • Traceability management thanks (IML) injection molding.
Specifications
Capacidad (métrico) 3 L
Color Blanco
Altura (métrico) 70 mm
Longitud (métrico) 347 mm
Material HDPE
Tipo Dispensing Tray
Anchura (métrico) 230 mm
Longitud (imperial) 13.7 in.
Altura (imperial) 2.8 in.
Anchura (imperial) 9,1 in
Capacidad (imperial) 0,8 gal
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable