Learn More
Gilac™ Bandeja plana HACCP
Código de producto. p-7084467
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Verde
Capacidad (métrico):
3 L
3 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Capacidad (métrico) unitSize
15999110 Blanco 3 L cada uno
16480821 Azul 3 L cada uno
15909120 Blanco 8 L cada uno
16490821 Verde 3 L cada uno
4 options
Código de producto. 15999110
Marca: Gilac™ G190112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bandeja plana Gilac™ HACCP se puede utilizar como bandeja de descongelación debido a la amplia rejilla divisoria.
  • Dimensiones adecuadas para frigorífico
  • Se puede utilizar como bandeja de descongelación gracias a su amplia rejilla divisoria que separa el agua helada del producto que se está descongelando.
  • Recipiente de preparación para productos que gotean en la bandeja de ingredientes
  • Recipientes para conservar las muestras de comparación
  • Adecuado para recipientes de fermentación y decantación
  • Anidación y apilado con tapa
Especificaciones
Tipo Bandeja
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (métrico) 3 L
Certificaciones/conformidad Conformidad con el contacto con alimentos
Para utilizar con Refrigerador
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de alimentos
Incluye Tapa, estante, bandeja
Modelo Stackable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 x 340 x 80 mm
Longitud (métrico) 350 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 0,48 kg