Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
Código de producto. 17908971
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
5 L
8 L
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17908971 8 L Verde cada uno
17928961 3 L Blanco cada uno
17928821 3 L Azul cada uno
17988401 3 L Verde cada uno
17908601 3 L Rojo cada uno
17948711 3 L Amarillo cada uno
17908641 5 L Blanco cada uno
17968541 8 L Azul cada uno
17908481 8 L Amarillo cada uno
17918421 8 L Blanco cada uno
10 options
Código de producto. 17908971
Marca: Gilac™ G155711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HACCP Flat Tray can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
  • Flat trays.
  • Large and customisable range.
  • 5 colors.
  • 5 volumes.
  • Can be used in a wide range of temperatures.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Can be used as a:
    • defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
    • preparation container for products that drip.
    • ingredients tray.
    • container for preserving comparison samples.
    • Fermenting and decanting containers.
  • Nesting and stacking with lid.
  • Traceability management thanks (IML) injection molding.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8 L
Color Verde
Altura (métrico) 75 mm
Longitud (métrico) 485 mm
Material HDPE
Tipo Dispensing Tray
Anchura (métrico) 335 mm
Longitud (imperial) 19.1 in.
Altura (imperial) 3 in
Anchura (imperial) 13.2 in.
Capacidad (imperial) 2.1 gal.
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable