Learn More
Gilac™ HACCP Cook Chill Crate
Código de producto. 17948641
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
27 L
37 L
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17948641 27 L Azul cada uno
17998821 27 L Verde cada uno
17988421 27 L Amarillo cada uno
17958571 27 L Blanco cada uno
17958641 27 L Rojo cada uno
17998421 37 L Rojo cada uno
17928511 37 L Azul cada uno
17988821 37 L Verde cada uno
17908831 37 L Amarillo cada uno
17918831 37 L Blanco cada uno
10 options
Código de producto. 17948641
Marca: Gilac™ G1802101
HACCP Cook Chill Crate is a 600 x 400 perforated crate, ideal for commercial kitchen use and the cold chain process. It provides ventilation and is stacking and nesting when half turned.
  • 600 x 400 perforated crate.
  • Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
  • Provides ventilation.
  • Stacking and nesting when half turned.
  • Large perforations, meaning that temperatures can be brought down quickly and it is easy to clean.
  • Crates available in 5 HACCP colors.
  • Tracking management thanks to a contents identification label (IML): In mold labelling process whereby the label is injection-molded into the plastic rendering it permanent and rewritable.
    • Use with a water erasable marking pen.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7.1 gal.
Capacidad (métrico) 27 L
Tipo de tapón None
Color Azul
Material HDPE
Forma Rectangulares
Tipo de producto Crate
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 146 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Longitud (imperial) 23.6 in.
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (imperial) 15.7 in.
Altura (métrico) 146 mm
Altura (imperial) 5.7 in.