Learn More
Descrizione
Mida y analice las propiedades reológicas de una amplia variedad de líquidos, pastas y muestras semisólidas con los reómetros Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ y Viscotester iQ Air. El reómetro Viscotester iQ es una solución intuitiva diseñada para satisfacer los requisitos reológicos diarios de los laboratorios de control de calidad. El reómetro Viscotester iQ Air es el reómetro oscilatorio con cojinete neumático más pequeño disponible comercialmente del mundo. Establece nuevos estándares en modularidad, sencillez de uso, mejora de la eficacia y guía inteligente para el usuario tanto en las determinaciones sencillas de la viscosidad como en investigaciones reológicas complejas.
Ideal para QC industrial en:
- Alimentos
- Cosmética y sector farmacéutico
- Minería y construcción
- Petroquímica
- Polímeros
Individual
Satisface sus necesidades de QC
- Fácil intercambio entre diferentes configuraciones de medición para una instalación y un funcionamiento rápidos
- Amplia gama de geometrías y accesorios de medición para adaptar su instrumento
- Motor EC potente y versátil para mayor flexibilidad en una amplia variedad de materiales y mediciones
- Módulos de atemperación líquida o Peltier autosuficiente intercambiables para obtener una flexibilidad máxima
- Modo de oscilación opcional
- Varios medios de funcionamiento: Autónomo, con la nueva aplicación HAAKE Viscotester iQ RheoApp, o controlado totalmente por software para ajustarse a su nivel de usabilidad
Intuitivo
Hace que el QC en su laboratorio resulte más cómodo
- Innovador concepto autoexplicable en la instalación y la manipulación para un funcionamiento a prueba de errores
- Inteligente función de elevación para un ajuste de la ranura práctico, exacto y reproducible
- Geometrías de medición diseñadas para una manipulación optimizada y un intercambio fácil
- Llenado de muestras correcto y preciso para placas paralelas para la máxima precisión de medición
Inteligente
Guía a sus operadores a lo largo de cada reto de medición
- Práctica pantalla táctil para la visualización de resultados de medición numéricos y gráficos
- Guía de usuario inteligente para procedimientos de medición y evaluación, selección de trabajos adecuados con indicación de intervalos de medición disponibles
- «Connect Assist», acoplamiento rápido de geometrías de mediciones y módulos de temperatura con alineamiento perfecto, reconocimiento automático y retroalimentación para optimizar las mediciones
- «Temperature Assist», rápido control de temperatura de la muestra real basado en un modelo de transferencia de calor dinámico
Specifica
Specifica
| Tipo | Reómetro |
| Resolución angular | 1,25 μrad |
| Descripción | Reómetro HAAKE Viscotester iQ (rodamiento) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 270 x 500 x 500 mm |
| Intervalo de frecuencia | De 0,1 a 20 Hz Ángulo de deflexión mínimo: 10 μrad (opcional) |
| Incluye | Solo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado |
| Interfaz | TCP/IP para comunicación con PC USB: 1 puerto para USB Pen-Drive para HAAKE Viscotester iQ RheoApp, 1 puerto para teclado y lector de códigos de barras |
| Geometrías de medición | Cilindros coaxiales, cilindros de doble ranura, placas paralelas, conos, rotores de paletas |
| Método de medición | Durante rotación: Velocidad controlada (CR), tensión controlada (CS) Durante oscilación: deformación controlada (CD), tensión controlada (CS) |
| Patentes | Acoplamiento rápido: DE102012018592 Diseños: EP 001320964-0001 a 001320964-0010, Reino Unido 9001320964-0001 a 9001320964-0010, EE. UU. D706,658., Japón 1471355, China ZL201230476257.6 |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.