Learn More
Thermo Scientific™ Viscosímetros rotacionales HAAKE™ Viscotester™ 1 Plus y 2 Plus
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 1,5 mPa a 330 mPa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
El viscosímetro HAAKE Visctoester 1, 2 plus ha sido discontinuado y reemplazado por el Viscosímetro Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3.
El viscosímetro HAAKE Viscotester 1, 2 plus se ha descatalogado y se ha sustituido por el Viscosímetro Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3.
Seguimos ofreciendo una amplia gama de accesorios, piezas de repuesto y servicios para el viscosímetro Viscotester HAAKE 1, 2 plus para ayudarle en su trabajo diario.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetros giratorios |
| Intervalo de viscosidad | De 1,5 mPa a 330 mPa |
| Descripción | Este producto se ha descatalogado y se ha sustituido por el viscosímetro Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3. |
| Exactitud | ± 5 % (estándar), ± 1 % (opcional) |
| Reproducibilidad | ± 1 % (FSD) |