Learn More
Thermo Scientific™ Viscosímetros rotacionales HAAKE™ Viscotester™ 1 Plus y 2 Plus
Código de producto. 10048852 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 1,5 mPa a 330 mPa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10048852
Marca: Thermo Scientific™ 3990100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mida la viscosidad de forma rápida y fiable con los viscosímetros rotacionales Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 1 Plus y 2 Plus.
El viscosímetro HAAKE Visctoester 1, 2 plus ha sido discontinuado y reemplazado por el Viscosímetro Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3.
El viscosímetro HAAKE Viscotester 1, 2 plus se ha descatalogado y se ha sustituido por el Viscosímetro Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3.
Seguimos ofreciendo una amplia gama de accesorios, piezas de repuesto y servicios para el viscosímetro Viscotester HAAKE 1, 2 plus para ayudarle en su trabajo diario.
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetros giratorios
Intervalo de viscosidad De 1,5 mPa a 330 mPa
Descripción Este producto se ha descatalogado y se ha sustituido por el viscosímetro Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3.
Exactitud ± 5 % (estándar), ± 1 % (opcional)
Reproducibilidad ± 1 % (FSD)