Learn More
Thermo Scientific™ Software de medición y evaluación HAAKE™ RheoWin™
Código de producto. p-7138610
Change view
Click to view available options
Tipo:
Software
Para utilizar con (equipo):
HAAKE Viscotester iQ
Para utilizar con (aplicación):
Operaciones del sistema de navegación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Para utilizar con (aplicación) unitSize
15375123 Software HAAKE Viscotester iQ Operaciones del sistema de navegación cada uno
1 options
Código de producto. 15375123
Marca: Thermo Scientific™ 0985062
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dirija fácilmente el funcionamiento de su reómetro o viscosímetro con el software de medición y evaluación RheoWin.
Dirija fácilmente el funcionamiento de su reómetro o viscosímetro con el software de medición y evaluación Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™. El software para reómetros y viscosímetros se puede personalizar para simplificar la utilización de reómetros o viscosímetros con parámetros predeterminados para principiantes y con acceso a todos los parámetros de medición relevantes para reólogos avanzados.
El software de medición y evaluación HAAKE RheoWin presenta las siguientes características
Software personalizable
  • RheoWin JobManager para un control de procesos completamente automatizado («jobs») de rutinas de medición y de análisis y para la impresión o exportación de informes
  • RheoWin DataManager para una evaluación interactiva de los datos medidos, así como herramientas sofisticadas para crear informes o generar plantillas para gráficos, tablas o vistas de pantalla
  • RheoWin UserManager para una gestión integral del control de acceso de usuario y la asignación de derechos de acceso específicos
Funciones
  • Control manual para las pruebas preliminares, pantalla de parámetros seleccionados y conservación de los datos adquiridos manualmente
  • Práctica creación y personalización de rutinas de medición utilizando elementos de medición y evaluación predefinidos mediante técnicas de «arrastrar y soltar»
  • Medición totalmente automatizada, evaluación de datos y documentación dentro de una rutina de medición
  • Mediciones simultáneas utilizando varios instrumentos y evaluación de datos
  • Exportación de datos totalmente configurable (p. ej., ASCII, MS-Excel, XML, etc.)
  • Capacidad para guardar gráficos en varios formatos
  • Numerosos algoritmos para el análisis de datos (p. ej., interpolación, regresión, y control de calidad automatizado)
  • Disponibilidad para guardar datos sin procesar y valores numéricos con fines de control de calidad
  • Captura de imágenes integrada con cámara FireWire y USB
Personalización
  • Configuración definida por el usuario de los recorridos y subdirectorios para el registro de datos
  • Generación modular de un nombre de archivo y almacenamiento automatizado en un subdirectorio predefinido
  • Transferencia de datos a los sistemas ERP y de laboratorio (p. ej., SAP™, LIMS, etc.)
  • Visualización en línea de todas las correcciones para mejorar la calidad de los datos
  • Instantánea para una rápida caracterización de una muestra desconocida
Sistema operativo:
Windows 10 (versión de 32 y 64 bits)
Windows 8.1 (versión de 32 y 64 bits)
Windows 8 (versión de 32 y 64 bits)
Windows 7 (versión de 32 y 64 bits) (versión de 32 y 64 bits)
Especificaciones
Tipo Software
Para utilizar con (equipo) HAAKE Viscotester iQ
Para utilizar con (aplicación) Operaciones del sistema de navegación