Learn More
HA-100, MedChemExpress
Código de producto. 16454496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454496 100 mg 100 miligramos
16473228 10 mg 10 miligramos
16472676 25 mg 25 miligramos
16469776 50 mg 50 miligramos
16465957 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16454496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100984
MedChemExpress HA-100 is a potent protein kinase inhibitor, with IC50s of 4 μM, 8 μM, 12 μM and 240 μM for cGMP-dependent protein kinase (PKG), cAMP-dependent protein kinase (PKA), protein kinase C (PKC) and MLC-kinase, respectively. HA-100 also used as a ROCK inhibitor.
HA-100 is a potent protein kinase inhibitor, with IC50s of 4 μM, 8 μM, 12 μM and 240 μM for cGMP-dependent protein kinase (PKG), cAMP-dependent protein kinase (PKA), protein kinase C (PKC) and MLC-kinase, respectively. HA-100 also used as a ROCK inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HA-100
CAS 84468-24-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15N3O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (540.85 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCNCC3)=O
Peso molecular (g/mol) 277.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.34
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Datenschutzrichtlinie.