Learn More
Invitrogen™ H6PD Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2I3P1)
Beschreibung
Immunogen sequence: SDFQVLRAKY RESPLVSAWS EELISKLAND IEATAVRAVR RFGQFHLALS GGSSPVALFQ QLATAHYGFP WAHTHLWLVD ERCVPLSDPE SNFQGLQAHL LQHVRIPYYN IHPMPVHLQQ RLCAEEDQGA QIYAREISAL VANSSFDLVL LGMGADGHTA SLFPQSPTGL DGEQLVVLTT SPSQPHRRMS LSLPLINRAK KVAVLVMGRM KREITTLVSR VGHEPKKWPI SGVLPHSGQL VWYMDYDAFL G.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | H6PD |
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 2I3P1 |
| Concentración | 1.08 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | H6PD |
| N.º de referencia del gen | Q8CFX1 |
| Alias de gen | 6PGL; 6-phosphogluconolactonase; AI785303; CORTRD1; EGK_00198; G6PD, H form; G6pd1; G6PDH; GDH; GDH/6PGL endoplasmic bifunctional protein; glucose 1- dehydrogenase; glucose 1-dehydrogenase; glucose dehydrogenase; glucose dehyrogenase; Glucose-6-phosphate dehydrogenase; glucose-6-phosphate dehydrogenase 1; glucose-6-phosphate dehydrogenase, salivary; Gpd1; Gpd-1; H6pd; H6pdh; hexose-6-phosphate dehydrogenase (glucose 1-dehydrogenase); hexose-6-phosphate dehydrogenase/glucose 1-dehydrogenase |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.