missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H6PD, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16168610
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16168610 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16168610 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB31355.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: APMPSDFQVLRAKYRESPLVSAWSEELISKLANDIEATAVRAVRRFGQFHLALSGGSSPVALFQQLATAHYGFPWAHTHLWLVDERCVPLSDPESNFQGLQAHLLQHVRIPYYNIHP

Especificaciones

Antígeno H6PD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:1000-1:2500) Western Blot (1:100-1:250) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide).
génica hexose-6-phosphate dehydrogenase (glucose 1-dehydrogenase)
Alias de gen DKFZp686A01246/G6PDH/GDH/MGC87643
Símbolos de los genes H6PD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human H6PD.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9563
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.