missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H60 Antibody (RM0248-11G35), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-12428UV
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
H60 Monoclonal specifically detects H60 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
Especificaciones
| H60 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| H60a | |
| Mouse recombinant protein of H60. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| RM0248-11G35 | |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 15101 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido