missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ H3K27ac Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA5116936

Código de producto. 17269433

  • 520.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Positive Samples: HeLa, NIH/3T3 Immunogen sequence: ARKSA.

Histone H3 is one of the DNA-binding proteins found in the chromatin of all eukaryotic cells. H3 along with four core histone proteins binds to DNA forming the structure of the nucleosome. Histones play a central role in transcription regulation, DNA repair, DNA replication and chromosomal stability. Post translationally, histones are modified in a variety of ways to either directly change the chromatin structure or allow for the binding of specific transcription factors. The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of post-translational modification that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

H3K27ac
Polyclonal
Unconjugated
H3C1
Acetyl H3; Acetyl Histone H3; Acetyl-H3 K27; Acetyl-H3 Lys27; Acetyl-Histone H3 K27; Acetyl-Histone H3 Lys27; B0035.7; CELE_T10C6.12; F07B7.10; F07B7.3; F08G2.2; F17E9.13; F35H10.1; F45F2.4; F54E12.5; F55G1.10; H02I12.7; H3; H3 histone; H3 histone family, member A; H3 histone family, member I; H3 histone family, member K; H3 histone family, member L; H3 histone family, member M; H3 histone, family 2; H3 histone, family 3A; H3 histone, family 3B; H3 histone, family 3B (H3.3B); H3 histone, family 3C; H3 K27ac; H3.1-221; H3.1-291; H3.1-I; H3.2; H3.2-221; H3.2-614; H3.2-615; H3.2-616; H3.3A; H3.3B; H3.5; H3/A; H3/b; H3/d; H3/f; H3/i; H3/j; H3/k; H3/l; H3/M; H3/n; H3/o; H3-143; H3-291; H3-3A; H3-3b; H3-53; H3-614; H3a; H3b; H3-B; H3c1; H3c10; H3C11; H3C12; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3f; H3-F; H3F1K; H3F2; H3F3; H3F3A; H3F3B; H3F3C; H3FA; H3FB; H3FC HIST1H3C; H3FD; H3FF; H3FH; H3FI; H3FJ; H3FK; H3FL; H3FM; H3FN; H3g; H3h; H3i; H3k27; H3Lys27ac; his-12; his-16; his-19; his-21; his-3; his-30; his-33; his-43; his-47; his-51; his-53; his-57; his-61; his-65; his-68; his-7; Hist1; Hist1h3a; Hist1h3b; Hist1h3c; Hist1h3d; HIST1H3E; HIST1H3F; HIST1H3G; Hist1h3h; HIST1H3I; HIST1H3J; HIST2H3A; Hist2h3b; HIST2H3C; Hist2h3c1; Hist2h3c2; Hist2h3c2-ps; Hist2h3ca1; Hist2h3ca2; HIST2H3D; histone 1, H3a; histone 1, H3b; histone 1, H3f; histone 1, H3h; histone 2, H3a; histone 2, H3c; histone 2, H3c2; histone 2, H3ca2; Histone 3; histone cluster 1, H3a; histone cluster 1, H3b; histone cluster 1, H3f; histone cluster 1, H3h; histone cluster 2, H3a; histone cluster 2, H3c; histone cluster 2, H3c2; histone cluster 2, H3c2, pseudogene; histone gene complex 1; Histone H2A; histone H3; histone H3.1; Histone H3.2; histone H3.3; Histone H3.3C; histone H3.5; Histone H3/a; Histone H3/b; Histone H3/c; Histone H3/d; Histone H3/f; Histone H3/h; Histone H3/i; Histone H3/j; Histone H3/k; histone H3/l; Histone H3/m; histone H3/o; Histone H3K27; histone variant H3.5; K06C4.11; K06C4.3; M32461; PP781; T10C6.12; T23D8.6; ZK131.10; ZK131.6
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
126961, 260423, 291159, 310678, 319150, 319152, 333932, 360198, 679994, 8350, 8356, 8357, 8358, 8968, 97114
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ChIP Assay, Dot Blot, ELISA, Western Blot
0.92 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
P68431, P68433, P84228, Q71DI3
H3C1, H3C10, H3C12, H3C14, H3C15, H3C2, H3C7
Synthetic peptide.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado